Print…
Fosfinato de sódio monohidratado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14104.30 14104.A1
14104.30EA 42.1 EUR
14104.30 14104.A1
Fosfinato de sódio monohidratado
Fosfinato de sódio monohidratado
Fórmula: NaH₂PO₂·H₂O
Ponto de Fusão: 90 °C
Densidade: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06252379
Número CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Merck Index: 14,8629