Print…
Fosfinato de sódio monohidratado 99-103% (por análise titulométrica) para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Sodium phosphinate monohydrate
222790010 222791000 222792500 222790051
ACRO222790010EA 108 EUR
ACRO222790010 ACRO222791000 ACRO222792500 ACRO222790051
Fosfinato de sódio monohidratado 99-103% (por análise titulométrica) para análise
Fosfinato de sódio monohidratado
Fórmula: NaH₂PO₂·H₂O
Ponto de Fusão: 90 °C
Densidade: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06252379
Número CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Encomendar
Appearance White Powder or crystals
pH 6 to 8 (5 % in water at 20°C)
Titration 99.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm