Print…
L(+)-Serina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S4500-100G S4500-1G S4500-1KG
SIALS4500-100GEA 215 EUR
SIALS4500-100G SIALS4500-1G SIALS4500-1KG
L(+)-Serina, Sigma-Aldrich®
L(+)-Serina
Fórmula: C₃H₇NO₃
Peso Molecular: 105.09 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Ponto de Fusão: 215…225 °C
Densidade: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064224
Número CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846