Print…
L(+)-Serina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.16020.0025 8.16020.0100
8.16020.0025EA 46.6 EUR
8.16020.0025 8.16020.0100
L(+)-Serina para síntese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Serina
Fórmula: C₃H₇NO₃
Peso Molecular: 105.09 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Ponto de Fusão: 215…225 °C
Densidade: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064224
Número CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846
Encomendar
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 215 - 225 °C decomposes
Molar Mass 105.09 g/mol
Bulk Density 570 kg/m3
pH 5 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C)