Print…
L-Serine, EMPROVE® EXPERT USP, Ph. Eur. adequado para uso como excipiente, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
1.07647.1000 1.07647.9010
1.07647.1000EA 1090 EUR
1.07647.1000 1.07647.9010
L-Serine, EMPROVE® EXPERT USP, Ph. Eur. adequado para uso como excipiente, SAFC®
L(+)-Serina
Fórmula: C₃H₇NO₃
Peso Molecular: 105.09 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Ponto de Fusão: 215…225 °C
Densidade: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064224
Número CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846