Print…
Lithium iodide hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
223816-100G 223816-500G
SIAL223816-100GEA 118 EUR
SIAL223816-100G SIAL223816-500G
Lithium iodide hydrate, Sigma-Aldrich®
Lithium iodide hydrate
Fórmula: ILi·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149769
Número CAS: 17023-25-5
EINECS: 233-822-5