Lithium iodide hydrate 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
208011000
208015000
ACRO208011000EA
73.2
EUR
ACRO208011000
ACRO208015000
Lithium iodide hydrate 99%, extra puro
Lithium iodide hydrate
Fórmula:
ILi·xH₂O Ponto de ebulição: 1171 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 73 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149769 Número CAS: 85017-80-7 EINECS: 233-822-5 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (on dry substance) |
Water | ≤30 % (K.F.) |
Sulfate (SO4) | ≤1000 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤15 ppm |