Print…
Hexacianoferrato (II) de potássio trihidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
455989-100G 455989-25G
SIAL455989-100GEA 658 EUR
SIAL455989-100G SIAL455989-25G
Hexacianoferrato (II) de potássio trihidratado, Sigma-Aldrich®
Hexacianoferrato (II) de potássio trihidratado
Fórmula: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Ponto de Fusão: 70 °C
Densidade: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167023
Número CAS: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793