Print…
L(+)-Serina
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
A1708.0100 A1708.1000
A1708.0100EA 65.2 EUR
A1708.0100 A1708.1000
L(+)-Serina
L(+)-Serina
Fórmula: C₃H₇NO₃
Peso Molecular: 105.09 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Ponto de Fusão: 215…225 °C
Densidade: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064224
Número CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846