Print…
D-(+)-Homoserine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H4021-1G H4021-250MG
SIALH4021-1GEA 613 EUR
SIALH4021-1G SIALH4021-250MG
D-(+)-Homoserine, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Homoserine
Fórmula: C₄H₉NO₃
Número MDL : MFCD00077786
Número CAS: 6027-21-0