Lithium bromide hydrate ≥99.995% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Lithium bromide xhydrate
10733.14
10733.22
10733.14EA
161
EUR
10733.14
10733.22
Lithium bromide hydrate ≥99.995% (baseado em metais), Puratronic®
Lithium bromide hydrate
Purity: 99.995%
CAS No.: 85017-82-9
Molecular Formula: LiBr.xH2O
Formula Weight: 86.85(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 162-167°
Merck Reference: 14,5526
MDL No.: MFCD00149763
Fórmula:
BrLi·xH₂O Peso Molecular: 86.85 g/mol (anhy) Ponto de ebulição: 1265 Ponto de Fusão: 162…167 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149763 Número CAS: 85017-82-9 EINECS: 231-439-8 Merck Index: 14,5526 |