Print…
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
81080-1G 81080-5G
SIAL81080-1GEA 223 EUR
SIAL81080-1G SIAL81080-5G
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate, Sigma-Aldrich®
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate
Fórmula: H₂Cl₆Pt·H₂O
Ponto de Fusão: 60 °C
Número MDL : MFCD00149909
Número CAS: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III