Print…
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, Chloroplatinic acid hydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
520896-1G 520896-25G 520896-5G
SIAL520896-1GEA 265 EUR
SIAL520896-1G SIAL520896-25G SIAL520896-5G
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate, Sigma-Aldrich®
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate
Fórmula: H₂Cl₆Pt·H₂O
Peso Molecular: 427.83 g/mol
Ponto de Fusão: 60
Número MDL : MFCD00149909
Número CAS: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8 III