Print…
(S)-(-)-Lactato de metilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (S)-Methyl 2-hydroxypropanoate, Methyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Sodium carboxymethyl cellulose
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
230340-100G 230340-5G
SIAL230340-100GEA 57.9 EUR
SIAL230340-100G SIAL230340-5G
(S)-(-)-Lactato de metilo, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Lactato de metilo
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de ebulição: 144 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00064265
Número CAS: 27871-49-4
EINECS: 248-704-9
UN: 3272
ADR: 3,III