Print…
Ácido hexacloroplatinico hexahidratado para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate, Chloroplatinic acid hexahydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07340.0001 8.07340.0005 8.07340.0025 8.07340.8500
8.07340.0001EA 224 EUR
8.07340.0001 8.07340.0005 8.07340.0025 8.07340.8500
Ácido hexacloroplatinico hexahidratado para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido hexacloroplatinico hexahidratado
Fórmula: H₂PtCl₆·6H₂O
Peso Molecular: 517.9 g/mol
Ponto de Fusão: 150
Densidade: 2.434 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00149910
Número CAS: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07609
Encomendar
Melting Point 150 °C
Molar Mass 517.94 g/mol
Density 4 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material