Print…
(S)-(-)-Lactato de metilo 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-Methyl 2-hydroxypropanoate, Methyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Sodium carboxymethyl cellulose
213060010 213062500 213060025
ACRO213060010EA 235 EUR
ACRO213060010 ACRO213062500 ACRO213060025
(S)-(-)-Lactato de metilo 97%
(S)-(-)-Lactato de metilo
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de ebulição: 144 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 1,092 g/cm³
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064265
Número CAS: 27871-49-4
EINECS: 248-704-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.085 to 1.098 g/ml
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -8° to -9° (20°C, 589 nm) (neat)
Free acid ≤1.0 % (lactic acid)