Print…
(S)-(-)-Lactato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E34102-100G E34102-500G E34102-5G
SIALE34102-100GEA 56.2 EUR
SIALE34102-100G SIALE34102-500G SIALE34102-5G
(S)-(-)-Lactato de etilo, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Lactato de etilo
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 154 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004518
Número CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03850