Print…
(S)-(-)-Lactato de etilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22100.0100 8.22100.1000 8.22100.9025
8.22100.0100EA 27.9 EUR
8.22100.0100 8.22100.1000 8.22100.9025
(S)-(-)-Lactato de etilo para síntese, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Lactato de etilo
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 154 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –25 °C
Densidade: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004518
Número CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03850
Encomendar
Solubility (25 °C) soluble
Melting Point -25 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 154 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.6 hPa (20 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.411 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 16.4 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
Viscosity kinematic 2.7 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid