(S)-(-)-Lactato de etilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
A10900.36
A10900.0C
A10900.0E
A10900.36EA
39
EUR
A10900.36
A10900.0C
A10900.0E
(S)-(-)-Lactato de etilo ≥99%
(S)-(-)-Lactato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 687-47-8
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 46°(114°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.036
Refractive Index: 1.4130
Appearance: Colourless
Melting Point: -25°
Boiling Point: 152-155°
Beilstein Reference: 1720839
Merck Reference: 14,3817
Optical Rotation: -11° (neat)
UN No.: 1192
MDL No.: MFCD00065359
Fórmula:
C₅H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 152…155 °C Ponto de Fusão: –25 °C Densidade: 1,036 Ponto de Inflamação: 46 °C (114 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004518 Número CAS: 687-47-8 EINECS: 211-694-1 UN: 1192 ADR: 3,III Merck Index: 14,3817 |