Print…
(R)-(+)-Lactato de metilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
414490050 414490250
ACRO414490050EA 97.8 EUR
ACRO414490050 ACRO414490250
(R)-(+)-Lactato de metilo 98%
(R)-(+)-Lactato de metilo
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de ebulição: 144 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,09 g/cm³
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004517
Número CAS: 17392-83-5
EINECS: 241-420-6
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Optical rotation +6.5° to +10.5° (20°C, 589 nm) (neat)