Print…
Ácido dodecamolibdofosfórico hidratado, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20616.138EA 65.8 EUR
20616.138 20616.184
Ácido dodecamolibdofosfórico hidratado, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico
Ácido dodecamolibdofosfórico hidratado
Fórmula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Ponto de Fusão: 78…90 °C
Densidade: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149913
Número CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),III
Merck Index: 12,07498
Encomendar
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in Water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph. Eur. Passes test