Print…
Ácido dodecamolibdofosfórico hidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.00532.0025 1.00532.0100
1.00532.0025EA 114 EUR
1.00532.0025 1.00532.0100
Ácido dodecamolibdofosfórico hidratado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Ácido dodecamolibdofosfórico hidratado
Fórmula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Ponto de Fusão: 78…90 °C
Densidade: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149913
Número CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07498
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 78 - 90 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 1825.28 g/mol (anhydrous substance)
Bulk Density 980 kg/m3
pH (H2O) strongly acid