Print…
Ácido dodecamolibdofosfórico hidratado ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Molybdophosphoric acid hydrate, 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid hydrate
417891000 417890250 417895000
ACRO417891000EA 156 EUR
ACRO417891000 ACRO417890250 ACRO417895000
Ácido dodecamolibdofosfórico hidratado ACS
Ácido dodecamolibdofosfórico hidratado
Fórmula: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Peso Molecular: 1843.27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011341
Número CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3084
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07498
Encomendar
Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %