(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol 98%, ee 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(2S)-(+)-3-Chloropropane-1,2-diol, (S)-(+)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
L18556.06
L18556.14
L18556.06EA
76.4
EUR
L18556.06
L18556.14
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol 98%, ee 98%
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol
Purity: 98%
CAS No.: 60827-45-4
Molecular Formula: C3H7ClO2
Formula Weight: 110.54
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.4800
Boiling Point: 213°
Beilstein Reference: 2202929
Optical Rotation: +0.9°(neat)
UN No.: 2689
MDL No.: MFCD00210270
Fórmula:
ClCH₂CHOHCH₂OH Peso Molecular: 110.54 g/mol Ponto de ebulição: 213 °C Densidade: 1.322 Ponto de Inflamação: 126 °C (258 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00210270 Número CAS: 60827-45-4 UN: 2689 ADR: 6.1 III |