Print…
p-Toluenesulphonic acid monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
T0267-25G T0267-500G
TCIAT0267-25GEA 18 EUR
TCIAT0267-25G TCIAT0267-500G
p-Toluenesulphonic acid monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
p-Toluenesulphonic acid monohydrate
Fórmula: C₇H₈O₃S·1H₂O
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Densidade: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064387
Número CAS: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09533
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b7e350435764eb77a7a328abc3655aaa5b704ba&vid=8b7e350435764eb77a7a328abc3655aaa5b704ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 102.0 % (after drying)
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency