Print…
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Acetylphloroglucinol monohydrate, THAP monohydrate, Phloroacetophenone monohydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T64602-10G T64602-25G
SIALT64602-10GEA 156 EUR
SIALT64602-10G SIALT64602-25G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate, Sigma-Aldrich®
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone monohydrate
Fórmula: C₈H₈O₄·1H₂O
Ponto de ebulição: 394 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 216…218 °C
Número MDL : MFCD00149091
Número CAS: 207-556-5
EINECS: 207-556-5