Ácido gálico monohidratado ≥98% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
36417.22
36417.36
36417.22EA
78.6
EUR
36417.22
36417.36
Ácido gálico monohidratado ≥98% ACS
Ácido gálico monohidratado
Purity: 98+%
CAS No.: 5995-86-8
Molecular Formula: C7H6O5.H2O
Formula Weight: 188.14 (170.12anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to cream
Melting Point: 250° dec.
Merck Reference: 14,4345
MDL No.: MFCD00149098
Fórmula:
C₇H₆O₅·1H₂O Peso Molecular: 188.14 g/mol Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição) Ponto de Inflamação: 250 °C (rec. fechado) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149098 Número CAS: 5995-86-8 EINECS: 205-749-9 Merck Index: 14,4345 |