Print…
Ácido gálico monohidratado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
220761000 220765000 220760025
ACRO220761000EA 63 EUR
ACRO220761000 ACRO220765000 ACRO220760025
Ácido gálico monohidratado
Ácido gálico monohidratado
Fórmula: C₇H₆O₅·1H₂O
Peso Molecular: 188.14 g/mol
Ponto de Fusão: 251 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 250
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149098
Número CAS: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9
Encomendar
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (120°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99 % (On dry substance)