Print…
Ácido β-(N-Morfolino)etanosulfônico (MES) monohidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
69892-100G 69892-25G 69892-500G
SIAL69892-100GEA 249 EUR
SIAL69892-100G SIAL69892-25G SIAL69892-500G
Ácido β-(N-Morfolino)etanosulfônico (MES) monohidratado, Sigma-Aldrich®
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Fórmula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149409
Número CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929