Print…
Ácido β-(N-Morfolino)etanosulfônico (MES) monohidratado, Millipore®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.06126.0025 1.06126.0250 1.06126.9010 1.06126.1000
1.06126.0025EA 50.8 EUR
1.06126.0025 1.06126.0250 1.06126.9010 1.06126.1000
Ácido β-(N-Morfolino)etanosulfônico (MES) monohidratado, Millipore®
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Fórmula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Peso Molecular: 213.25 g/mol
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149409
Número CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929