Print…
Ácido β-(N-Morfolino)etanosulfônico (MES) monohidratado
Fornecedor: PanReac AppliChem
A1074.0250 A1074.1000
A1074.0250EA 538 EUR
A1074.0250 A1074.1000
Ácido β-(N-Morfolino)etanosulfônico (MES) monohidratado
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Fórmula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149409
Número CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929