Ácido β-(N-Morfolino)etanosulfônico (MES) monohidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 145224-94-8
Molecular Formula: C6H13NO4S.H2O
Formula Weight: 213.26 (195.24anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Melting Point: ca 308° dec.
Beilstein Reference: 141319
Merck Reference: 14,5902
MDL No.: MFCD00149409
Good's buffer
Fórmula:
C₆H₁₃NO₄S·1H₂O Ponto de Fusão: ∼ 308 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149409 Número CAS: 145224-94-8 EINECS: 224-632-3 Merck Index: 14,5902 |