Print…
Ácido β-(N-Morfolino)etanosulfônico (MES) monohidratado 99+% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
327761000 327760025 327765000
ACRO327761000EA 145 EUR
ACRO327761000 ACRO327760025 ACRO327765000
Ácido β-(N-Morfolino)etanosulfônico (MES) monohidratado 99+% para bioquímica
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Fórmula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149409
Número CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 8.0 to 9.0 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 2.5 to 4.0 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %