Print…
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
76955-10G 76955-50G
SIAL76955-10GEA 128 EUR
SIAL76955-10G SIAL76955-50G
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Fórmula: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007541
Número CAS: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4