Print…
Monocloridrato de L(+)-lisina, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., USP, extra puro adequado para uso como excipiente, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: Lysine Hydrochloride, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride, L-Lysine monohydrochloride, H-Lys-OH·HCl, L-Lysine monohydrocholoride, L-Lysine Hydrochloride, (S)-(+)-Lysine monohydrochloride, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrochloride, H-Lys-OH.HCl
1.05701.1000 1.05701.5000 1.05701.9025
1.05701.1000EA 286 EUR
1.05701.1000 1.05701.5000 1.05701.9025
Monocloridrato de L(+)-lisina, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., USP, extra puro adequado para uso como excipiente, SAFC®
Monocloridrato de L(+)-Lisina
Fórmula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Peso Molecular: 182.65 g/mol
Ponto de Fusão: 263…264 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064564
Número CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9