Print…
Monocloridrato de L(+)-lisina, Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.05700.1000 1.05700.9010
1.05700.1000EA 214 EUR
1.05700.1000 1.05700.9010
Monocloridrato de L(+)-lisina, Millipore®
Monocloridrato de L(+)-Lisina
Fórmula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Ponto de Fusão: 263…264 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064564
Número CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9