Print…
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
76952-10G-F 76952-2.5G-F 76952-50G-F
76952-10G-FEA 263 EUR
76952-10G-F 76952-2.5G-F 76952-50G-F
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate, Supelco®
1-Pentanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Fórmula: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007541
Número CAS: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef6a52e43f6ebe020d6ce831ab9c6564d787a904&vid=59f0aeea022e7fbaae3ca40701992db3be515414&prid=web&clid=SAPDAM