Dietilditiocarbamato de sódio trihidratado, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
71480-100G
71480-500G
71480-100GEA
74.3
EUR
71480-100G
71480-500G
Dietilditiocarbamato de sódio trihidratado, Supelco®
Dietilditiocarbamato de sódio trihidratado
Fórmula:
(C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00150617 Número CAS: 20624-25-3 EINECS: 205-710-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,03443 |