Dietilditiocarbamato de sódio trihidratado ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(Diethyldithiocarbamato-S,S')sodium trihydrate, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, N,N-Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate
33379.22
33379.36
33379.22EA
68.6
EUR
33379.22
33379.36
Dietilditiocarbamato de sódio trihidratado ACS
Dietilditiocarbamato de sódio trihidratado
CAS No.: 20624-25-3
Molecular Formula: (C2H5)2NCS2Na.3H2O
Formula Weight: 225.31 (171.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to off-white
Melting Point: 94-102°
Beilstein Reference: 3920507
Merck Reference: 14,3378
MDL No.: MFCD00150617
Fórmula:
(C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O Peso Molecular: 225.31 g/mol Ponto de Fusão: 94…102 °C Densidade: 1.1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150617 Número CAS: 20624-25-3 EINECS: 205-710-6 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,3378 |