Print…
Copper(II) acetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
341746-100G 341746-500G
SIAL341746-100GEA 72.8 EUR
SIAL341746-100G SIAL341746-500G
Copper(II) acetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Copper(II) acetate hydrate
Fórmula: C₄H₆CuO₄·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 66923-66-8
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III