Print…
Europium triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Acetic acid europium (III) salt hydrate, Europium(III) acetate xhydrate, Europium (III) acetate hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
325627-25G 325627-5G
SIAL325627-25GEA 1040 EUR
SIAL325627-25G SIAL325627-5G
Europium triacetate hydrate, Sigma-Aldrich®
Europium triacetate hydrate
Fórmula: C₆H₉EuO₆·H₂O
Peso Molecular: 347.11 g/mol
Número MDL : MFCD00150115
Número CAS: 62667-64-5
EINECS: 214-670-9