Europium triacetate hydrate ≥99.999% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Acetic acid europium (III) salt hydrate, Europium(III) acetate xhydrate, Europium (III) acetate hydrate
44056.09
44056.18
44056.09EA
281
EUR
44056.09
44056.18
Europium triacetate hydrate ≥99.999% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Europium triacetate hydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 62667-64-5
Molecular Formula: Eu(OOCCH3)3.xH2O
Formula Weight: 329.10(anhy)
Physical Form: Lumps/Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00150115
Fórmula:
C₆H₉EuO₆·H₂O Peso Molecular: 347.11 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150115 Número CAS: 62667-64-5 EINECS: 214-670-9 |