Print…
Tetrapropylammonium hydroxide 1 M em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: IPC-TPA-OH
L14328.14 L14328.22 L14328.36
L14328.14EA 32.4 EUR
L14328.14 L14328.22 L14328.36
Tetrapropylammonium hydroxide 1 M em solução aquosa
Tetrapropylammonium hydroxide
CAS No.: 4499-86-9 Molecular Formula: (CH3CH2CH2)4NOH Formula Weight: 203.37 Beilstein Reference: 4207983 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009360
Fórmula: C₁₂H₂₉NO
Peso Molecular: 203.37 g/mol
Densidade: 1.00
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009360
Número CAS: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN: 3267
ADR: 8 II