Print…
Acetato de cálcio xhidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C1000-100G C1000-2.5KG C1000-500G
SIALC1000-100GEA 56.5 EUR
SIALC1000-100G SIALC1000-2.5KG SIALC1000-500G
Acetato de cálcio xhidratado, Sigma-Aldrich®
Acetato de cálcio xhidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00150019
Número CAS: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9