Print…
Acetato de cálcio xhidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Acetic acid calcium salt hydrate, Calcium di(acetate) hydrate, Calcium acetate hydrate
21056-1KG-F 21056-250G-F 21056-50G-F
SIAL21056-1KG-FEA 503 EUR
SIAL21056-1KG-F SIAL21056-250G-F SIAL21056-50G-F
Acetato de cálcio xhidratado, Sigma-Aldrich®
Acetato de cálcio xhidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Peso Molecular: 176.18 g/mol
Densidade: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00150019
Número CAS: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9