Print…
Tetracloreto de estanho 1 mol/l em diclorometano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Stannic chloride, Tin tetrachloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
249955-100ML 249955-800ML
SIAL249955-100MLEA 134 EUR
SIAL249955-100ML SIAL249955-800ML
Tetracloreto de estanho 1 mol/l em diclorometano, Sigma-Aldrich®
Tetracloreto de estanho
Fórmula: Cl₄Sn
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011242
Número CAS: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9