Print…
Tetracloreto de estanho 1 mol/l em diclorometano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Stannic chloride, Tin tetrachloride
378201000 378208000
378201000.EA 62.9 EUR
378201000. 378208000.
Tetracloreto de estanho 1 mol/l em diclorometano, AcroSeal®
Tetracloreto de estanho
Fórmula: Cl₄Sn
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011242
Número CAS: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 2922
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M