Print…
Sulfato de magnésio 2.5 mol/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
83266-100ML-F 83266-500ML-F
SIAL83266-100ML-FEA 113 EUR
SIAL83266-100ML-F SIAL83266-500ML-F
Sulfato de magnésio 2.5 mol/l em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Sulfato de Magnésio
Fórmula: MgSO₄
Peso Molecular: 120.37 g/mol
Ponto de Fusão: 1127
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011110
Número CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM