Print…
Acetato de cálcio xhidratado FCC, DAC, extra puro, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: Acetic acid calcium salt hydrate, Calcium di(acetate) hydrate, Calcium acetate hydrate
1.02052.1000 1.02052.9029
1.02052.1000EA 213 EUR
1.02052.1000 1.02052.9029
Acetato de cálcio xhidratado FCC, DAC, extra puro, SAFC®
Acetato de cálcio xhidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Peso Molecular: 176.18 g/mol
Densidade: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00150019
Número CAS: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9