Acetato de cálcio xhidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14947.0E
A14947.22
A14947.36
A14947.0EEA
267
EUR
A14947.0E
A14947.22
A14947.36
Acetato de cálcio xhidratado ≥99%
Acetato de cálcio xhidratado
Purity: 99%
CAS No.: 114460-21-8
Molecular Formula: C4H6O4Ca
Formula Weight: 158.17(anhy)
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3692527
Merck Reference: 14,1646
MDL No.: MFCD00012448
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O Ponto de Fusão: Dec. Densidade: 1,5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150019 Número CAS: 114460-21-8 EINECS: 200-540-9 Merck Index: 14,1646 |